Learn More
Ansell AlphaTec™ 3000 Apron with Sleeves Ultrasonically Welded and Taped - Model 214
Artikelnummer. 31940328 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31940328 2X-Large 1 Stück
31940326 Small 1 Stück
31940323 Medium 1 Stück
31940325 Large 1 Stück
31940327 X-Large 1 Stück
31940324 3X-Large 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31940328 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. YE30T0021406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.70 €
    18.14 € / 1 Stück
    Sparen 5.56 €
    23% Rabatt
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
High-visibility multi-layered apron, for durable, lightweight chemical resistance.
  • Multi-layer chemical barrier: Protects against numerous chemicals
  • Highly visible, bright yellow color: Enhances workplace safety
  • Welded and Taped seams: Provides strong liquid and particle barrier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Protective Apron
Größe 2X-Large
Material Multi-layer Barrier Laminate Fabric
Farbe Yellow
Einwegprodukt Reusable
Verschlusstyp Hook and Loop
Sterilität Non-sterile
Bauweise Apron with sleeves with rear hook and loop fastening, elasticated wrists and welded and taped seams.
Latexfrei Yes
Anzahl Taschen None
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transferring liquids and solids between vessels and tanks and process equipment, unexpected leakages spills or other releases, opening and draining pumps valves in lines, loading and unloading of trucs and vehicles, filling, blending and charging of raw materials, product inspection, mixing or loading chemicals, cleaning of plant and machines
Zertifizierung/Konformität EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, CE Number, ASTM F1671, EN 14126:2003, EN ISO 13688:2013, EN 13034:2005 + A1:2009
Länge (angloamerikanisch) 74 to 76 in.
Länge (metrisch) 188 to 194 cm
Breite (angloamerikanisch) 42 to 46 in
Breite (metrisch) 108 to 116 cm
Gewicht (metrisch) 80 gsm
Anzahl pro Karton 40/Cs.
Anzahl pro Packung 1 Ea.
Modell 30T214
Saumtyp Welded and Taped