Learn More
Ansell AlphaTec 3000 AVANT AIRline
Artikelnummer. 16814990
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Modell:
Y30T755
Y30T755D
Packungsgröße:
4 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Modell Packungsgröße
16814990 S Y30T755 4 Stück
16834990 L Y30T755 4 Stück
16824990 M Y30T755 4 Stück
16844990 XL Y30T755 4 Stück
16854990 2XL Y30T755 4 Stück
16864990 3XL Y30T755 4 Stück
17101055 M Y30T755D 4 Stück
17111055 L Y30T755D 4 Stück
17121055 XL Y30T755D 4 Stück
17131055 2XL Y30T755D 4 Stück
17141055 3XL Y30T755D 4 Stück
17191045 S Y30T755D 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 16814990 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. YE30T0075502
Verfügbar ab: 24-06-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eingekapselte chemische Schutzanzüge zur Verwendung mit luftgespeisten/versorgten Systemen.
  • Außerordentlicher Schutz, über 200 Chemikalien auf Permeation getestet, einschließlich chemischer Kampfstoffe
  • Das Panorama-Visierdesign sorgt für ein gutes Sichtfeld für den Träger
  • Eine Reihe von Ärmeloptionen ist erhältlich, darunter doppelte Bündchen und fest angebrachte chemikalienbeständige Handschuhe
  • Der HEPA-Filter bietet sekundären Schutz gegen Luftverunreinigungen und ein SMC-Schalldämpfer sorgt dafür, dass das Geräusch im Anzug immer unter 70 dB liegt (selbst bei maximalem Luftstrom).
  • Als am Anzug/Gürtel zu montierender Regler mit Alarmton für niedrigen Durchfluss kann der AVANT STS-Regler am Anzug montiert und zur Wiederverwendung entfernt werden, sofern Reinigung und Dekontamination zulässig sind
  • Die Reißleine für Notfälle ermöglicht ein schnelles Ausziehen des Anzugs bei Notfällen oder übermäßiger Belastung des Trägers
  • Angesetzte Socken mit elastischem Stiefelüberschlag - Die Socken sind so konzipiert, dass sie in den Chemikalienschutzstiefeln getragen werden, während der Beinüberschlag außen getragen wird, um die Gefahr des Eindringens von Chemikalien zu verringern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Gelb
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern, Tanks und Prozessanlagen, Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, Abfüllen, Mischen und Befüllen von Rohstoffen, Mischen oder Befüllen von Chemikalien, Reinigen von Anlagen und Maschinen, Unerwartete Leckagen, Verschüttungen oder sonstige Freisetzungen, Be- und Entladen von Lkw und Fahrzeugen, Produktinspektion
Hood Type Vollständig gekapselt
Material Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe
Größe S
Produkttyp Gekapselte chemische Schutzanzüge zur Verwendung mit Luft-zugeführten/-versorgten Systemen
Saumtyp Geschweißt und mit Klebeband versehen
Modell Y30T755
Gewicht (metrisch) 80 gsm