Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 3000 AVANT AIRline Ultraschallgeschweißt und verklebt G01
Beschreibung
Vollständig gekapselter Anzug, der für die Verwendung mit dem fest angebrachten MICROCHEM™ AVANT STS V.1 Flugverkehrsregler.
- Zu den Merkmalen gehört ein Luftkanal-Belüftungssystem.
- Außerordentlicher Schutz, über 200 Chemikalien auf Permeation getestet, einschließlich chemischer Kampfstoffe
- Verschweißte und verklebte Nähte, unsere größte Barriere gegenüber Flüssigkeiten und Partikel
- Das Panorama-Visierdesign sorgt für ein gutes Sichtfeld für den Träger
- Eine Reihe von Ärmeloptionen ist erhältlich, darunter doppelte Bündchen und fest angebrachte chemikalienbeständige Handschuhe
- Der HEPA-Filter bietet zusätzlichen Schutz vor Verunreinigungen aus der Fluggesellschaft und ein SMC Der Schalldämpfer sorgt dafür, dass der Geräuschpegel im Anzug immer unter 70 dB liegt (auch bei maximalem Luftdurchsatz).
- Anzug-/Gürtelmontierter Atemregler komplett mit Warnpfeife für niedrigen Durchfluss AVANT STS Der Regler kann am Anzug befestigt und zur Wiederverwendung abgenommen werden, sofern eine Reinigung und Dekontamination zulässig ist.
- Die Reißleine für Notfälle ermöglicht ein schnelles Ausziehen des Anzugs bei Notfällen oder übermäßiger Belastung des Trägers
- Befestigte Socken mit elastischem Stiefelüberzug – Die Socken sind für den Einsatz in chemikalienbeständigen Stiefeln konzipiert, wobei die Stiefelüberzüge außen getragen werden, um das Risiko eines chemischen Eindringens zu verringern
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-KATEGORIE III (TYP 3, EN 1073-1, EN 14594, EN 1149-5) |
| Farbe | Gelb |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern, Tanks und Prozessanlagen; Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen; Befüllen, Mischen und Einfüllen von Rohstoffen; Mischen oder Einfüllen von Chemikalien; Reinigen von Anlagen und Maschinen; Unerwartete Leckagen, Verschüttungen oder sonstige Freisetzungen; Be- und Entladen von Lkw und Fahrzeugen; Produktprüfung |
| Hood Type | Vollständig gekapselt |
| Material | Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe |
| Größe | 2XL |
| Knöchelform | Angenähte Sockenstiefel mit rutschfester PVC-Sohle |
| Verschlusstyp | Reißverschluss |
| Stulpenform | Doppelte Stulpen und fest angebrachte Chemikalienschutzhandschuhe |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Mehr anzeigen |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?