Learn More
Ansell AlphaTec™ 3000 Avant2 Airline Ultraschallgeschweißt und verklebt - Modell 757
Artikelnummer. 17181095
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
4 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17181095 L 4 Stück
17111095 S 4 Stück
17121095 S 4 Stück
17141095 M 4 Stück
17151095 M 4 Stück
17171095 L 4 Stück
17101105 XL 4 Stück
17111105 XL 4 Stück
17131105 2XL 4 Stück
17141105 2XL 4 Stück
17161105 3XL 4 Stück
17171105 3XL 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 17181095 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. YE30TA0075704
Verfügbar ab: 25-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
AlphaTec™ Der ultraschallgeschweißte und verklebte Chemikalienschutzanzug 3000 Avant2 Airline - Modell 757 mit HEPA-Filter bietet zusätzlichen Schutz vor Verunreinigungen aus der Luftfahrt und ein SMC Der Schalldämpfer hält den Geräuschpegel im Anzug unter 70 dB (selbst bei maximalem Luftdurchsatz).
  • Spezialschutz: Der AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Ultraschallgeschweißt und verklebt - Der Ganzkörperschutzanzug Modell 757 wurde auf seine Beständigkeit gegenüber 200 Chemikalien getestet.
  • Echte Vielseitigkeit: Der HEPA-Filter dieses Chemikalienschutzanzugs bietet zusätzlichen Schutz vor Verunreinigungen aus der Fluggesellschaft und einem SMC Der Schalldämpfer hält den Geräuschpegel im Anzug unter 70 dB (selbst bei maximalem Luftdurchsatz).
  • Berücksichtigung ästhetischer Aspekte: Dieser Schutzanzug verfügt außerdem über angenähte Socken mit elastischer Stiefelstulpe und ist so konzipiert, dass er in Chemikalienschutzstiefeln getragen wird, wobei die Beinstulpe außen getragen wird, um das Eindringen von Chemikalien zu minimieren.
  • Reduzierte Risiken: Die Notfall-Reißleine dieses Vollschutzanzugs ermöglicht ein schnelles Ausziehen des Anzugs im Notfall oder bei starker Belastung für den Träger.
DESIGN MERKMALE:
  • Vollständig gekapselter Anzug, der für die Verwendung in Kombination mit dem fest angebrachten AlphaTec™ AVANT STS V.1 Flugverkehrsregler.
  • Zu den Merkmalen des Anzugs gehören ein internes Luftkanal-Belüftungssystem, doppelte Bündchen, Finger- und Daumenschlaufen, G01 Ansell Solvex (Nitril-)Handschuhe, G02 Ansell Barrierehandschuhe oder G05 AlphaTec™ 29-500 Handschuhe.
  • Angenähte Socken mit elastischer Stiefelüberklappe und Notfallreißleine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-KATEGORIE III (Typ 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Farbe Gelb
Zur Verwendung mit (Anwendung) Öffnen und Entleeren von Pumpenventilen oder Leitungen, Abfüllen, Mischen und Befüllen von Rohstoffen, Arbeiten in kontaminierten Umgebungen, Umgang mit Chemikalien, Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen, Probenahme von Rohstoffen, Konzentrationsmischen und Palettieren, Gefahrgutmaßnahmen, Montage und Demontage von großen Rohrleitungen, Be- und Entladen von Prozessanlagen
Hood Type Vollständig gekapselt
Material Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe
Größe L
Knöchelform Angenähte Socken, elastische Stiefelüberziehklappe
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit (Geräte) Luftgespeiste/luftversorgte Systeme
Geschlecht Unisex
Flaschenhalstyp Haube
Produkttyp Gekapselter Chemikalienschutzanzug
Schutzartklasse CE-KATEGORIE III (Typ 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Saumtyp Geschweißt und mit Klebeband versehen