Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 3000 Cape Hood mit Visier, ultraschallgeschweißt und verklebt
Artikelnummer. 31114789 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlusstyp:
Zur Seite fahren
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlusstyp
31114789 Zur Seite fahren
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 31114789 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. YE30T0050800
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Mehrlagiges Schutzgewebe, wirksam gegen zahlreiche Chemikalien, leicht und strapazierfähig
  • AlphaTec™ 3000 Cape Hood mit Visier, verschweißt und verklebt - Modell 508 ist mit einem schützenden mehrlagigen Barrieregewebe ausgestattet, das äußerst wirksam gegen eine Reihe schädlicher anorganischer Chemikalien und biologischer Gefahren ist.
  • Dank ihrer gut sichtbaren, leuchtend gelben Farbe erhöhen diese Chemikalienschutzanzüge die Sicherheit der Arbeiter.
  • Dieses leichte und strapazierfähige Schutzoberteil gewährleistet dauerhaften Tragekomfort und zuverlässigen Schutz für seine Träger.
  • Da dieses Schutzkleidungsstück fusselfrei ist, minimiert es das Risiko einer Produktkontamination.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Haube mit Visier
Größe Einheitsgröße
Material Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe
Farbe Gelb
Verschlusstyp Zur Seite fahren
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Zertifizierung/Konformität CE-KATEGORIE III (Typ PB [3]-B, Typ PB [4]-B, Typ PB [6]-B, EN 14126)