Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 3000 Überschuhe, ultraschallgeschweißt und verklebt
Artikelnummer. 31114788 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Gelb
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe
31114788 Gelb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31114788 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. YE30T0040600
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mehrlagiges Barrieregewebe für Sicherheitsschuhe mit Chemikalienbeständigkeit, ganztägigem Tragekomfort und strapazierfähigem Schutz
  • Der AlphaTec™ 3000 STANDARD Überschuhe, ultraschallverschweißt und verklebt - Modell 406 bietet ein schützendes mehrlagiges Barrieregewebe, das äußerst wirksam gegen anorganische Chemikalien und biologische Gefahren ist.
  • Dieses Sicherheitsschuhwerk ist dank seiner leuchtend gelben Farbe gut sichtbar, was die Sicherheit am Arbeitsplatz bei schlechten Lichtverhältnissen verbessert.
  • Diese leichten und robusten Sicherheitsüberschuhe bieten eine Kombination aus Komfort und Schutz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Einheitsgröße
Material Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe
Latex Free Ja
Farbe Gelb
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Verschlusstyp Elastische Öffnung
Sohlenart Standard
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-KATEGORIE III (Tipo PB [3]-B, Tipo PB [4]-B, Tipo PB [6]-B, EN 14126
Widerstand Chemikalienbeständig, Blutübertragbare Krankheitserreger, Leichter Chemikalienspritzer, Luftgetragene feste Partikel
Produkttyp Schuhüberzieher