Learn More
Ansell AlphaTec™ 37-200 Food-Safe 8 mil. Nitrile Gloves with UltraGrip™ Technology
Artikelnummer. 16815200 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
12
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. Größe unitSize
16815200 8 12 Paare
16825200 9 12 Paare
16835200 10 12 Paare
16845200 11 12 Paare
16855200 12 12 Paare
5 options
Artikelnummer. 16815200
Marke: Ansell 37200080
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Höhere Griffsicherheit, Fingerbeweglichkeit und Flexibilität
  • Wiederverwendbare Nitrilhandschuhe, die speziell für die Lebensmittelverarbeitung und den Kontakt mit Lebensmitteln entwickelt wurden
  • Die strukturierten Handflächen mit Rautenmuster verbessern die Griffsicherheit bei nassen und öligen Bedingungen
  • Die Handschuhe bieten selbst bei niedrigen Temperaturen Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
  • Sie können alleine oder als Außenhandschuhe über Kälteschutz- oder Schnittschutzhandschuhen getragen werden
  • Die Handschuhe sind latexfrei und schließen dadurch allergische Reaktionen des Typs I aus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform
Farbe Grün
Einwegprodukt Nein
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Nitril
Größe 8
Dicke (angloamerikanisch) 8 mil
Norm EN 388 2001X
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKT
EN ISO 374-5 Ja
Serie 37-200