Learn More
Ansell AlphaTec™ 37-510 Food-Safe 11 mil. Nitrile Gloves with UltraGrip™ Technology
Artikelnummer. 16825220 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
12
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 16825220
Marke: Ansell 37510110
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Höhere Griffsicherheit, Fingerbeweglichkeit und Flexibilität
  • Wiederverwendbare Nitrilhandschuhe, die speziell für die Lebensmittelverarbeitung und den Kontakt mit Lebensmitteln entwickelt wurden
  • Das leistungsstarke Nitril sorgt selbst bei niedrigen Temperaturen für Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
  • Die strukturierten Handflächen mit Rautenmuster verbessern die Griffsicherheit bei nassen und fettigen Bedingungen
  • Die Handschuhe sind latexfrei und schließen dadurch allergische Reaktionen des Typs I aus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform
Farbe Blau
Einwegprodukt Nein
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Nitril
Größe 11
Dicke (angloamerikanisch) 11 mil
Dicke (metrisch) 0,28 mm
Norm EN 388 2001A
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKL
EN ISO 374-5 Ja
Serie 37-510