Learn More
Ansell Handschuhe Chemtec 35cm 1 Paar
Artikelnummer. 11741693 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Paar
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
11741693 9 1 Paar
11721693 7 1 Paar
11711693 10 1 Paar
11947732 11 1 Paar
11731693 8 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11741693 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 38514090
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Bietet gute Beständigkeit gegen aggressivste Chemikalien ohne Beeinträchtigung der Fingerfertigkeit oder des Komforts. Zum Schutz vor Aldehyden, Ketonen und Estern sowie konzentrierten Mineralsäuren
Der dünne Butylhandschuh bietet Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien, darunter Lösungsmittel und starke Säuren.
  • Zum Schutz vor Aldehyden, Ketonen und Estern sowie konzentrierten Mineralsäuren
  • Flexibel und komfortabel
  • Natürliche, geschwungene ergonomische Form
  • Leichtes Überziehen und sicherer Griff
  • Geraute Handfläche für mehr Griffsicherheit
Bestellinformation
Jedes Paar ist mit einer separaten Informationsbroschüre verpackt, damit wichtige Informationen immer zur Hand sind.
Compliance
Erfüllt die Normen EN 388-2422 und EN 511-231.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Zertifizierung/Konformität ANSI 3, EN 388-1000X, EN 374-1/Typ A, CE-Kennzeichnung
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN 1149, EN 16350, EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III
Anwendungen Industrial
Farbe Schwarz
Latex Free Ja
Material Butyl
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Butyl Gloves
Größe 9
Dicke (angloamerikanisch) 14 mil
Dicke (metrisch) 0,35 mm
Norm EN 388 EN 388:1000X, EN 388:1000
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES ABCIKMPST
EN ISO 374-5 Bakterien, nur Pilze
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemische Anlagen und Transport, chemische Verarbeitung, Umgang mit Säuren, Laugen, Salzen und Ketonen
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Grip Design Rau
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Modell 38-514 9 189023
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (metrisch) 35,5 cm