Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 38-612 (ex ChemTek™ 38-612)
Artikelnummer. p-7146537 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 15886932
Marke: Ansell™ 38612080
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Maximaler Schutz vor gefährlichen Chemikalien
  • Die AlphaTec™ 38-612Produktreihe bietet gute Beständigkeit gegen aggressivste Chemikalien – ohne Beeinträchtigung der Fingerfertigkeit oder des Tragekomforts.
  • AlphaTec™ 38-612 bietet Schutz vor aliphatischen, halogenierten und aromatischen Kohlenwasserstoffen sowie konzentrierten Mineralsäuren.
  • AlphaTec™38-612  Handschuhe sind sehr flexibel und bieten volle Bewegungsfreiheit für die Finger. Das Design sorgt für höchsten Tragekomfort – dank einer natürlich geschwungenen, ergonomischen Form und einem weichen Tragegefühl – zudem ermöglichen sie einfaches Anziehen und gute Griffigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 1
Chlorinated No
Schnittstil Mit Beads
Anwendungen Industrial
Coating Material Viton/Butyl-Polymer
Farbe Schwarz
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Latex Free Ja
Material Butylpolymer
Produkttyp Butyl Gloves
Größe 8
Dicke (angloamerikanisch) 0.0118 in.
Dicke (metrisch) 0,3 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-5 Bacteria, Fungi only
Art der Handschuhstulpe Beaded
Grip Design Smooth
Auskleidung Unlined
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 300 mm