Learn More
Ansell AlphaTec™ 38001PP Mittelschwere, chemikalienbeständige Handschuhe mit Stulpenstulpe
Alle ansehen Ansell ProdukteBeschreibung
- Hohe Flexibilität und verbesserte Haptik im Vergleich zu Standard-Butyl.
- Erhabenes Rautenmuster für besseren Halt
- Hohe Wirksamkeit gegenüber hochaggressiven Chemikalien, einschließlich Lösungsmitteln, Aldehyden, Ketonen, Estern und konzentrierten Mineralsäuren
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Industrie |
| Farbe | Schwarz |
| Latex Free | Ja |
| Material | Butyl |
| Produkttyp | Butylhandschuhe |
| Größe | 9 |
| Dicke (angloamerikanisch) | 14 mil |
| Dicke (metrisch) | 0.35 mm |
| Art der Handschuhstulpe | Stulpe |
| Länge (angloamerikanisch) | 14 in. |