Learn More
Ansell AlphaTec™ 38001PP Mittelschwere, chemikalienbeständige Handschuhe mit Stulpenstulpe
Artikelnummer. p-200019296 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Paar
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
18566574 7 1 Paar
18546574 8 1 Paar
18556574 9 1 Paar
18586574 10 1 Paar
18576574 11 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 18566574 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 38001PP070
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
AlphaTec™ Die mittelschweren, chemikalienbeständigen Handschuhe 38001PP mit Stulpenstulpe bestehen aus Butyl auf Wasserbasis und verfügen über eine erhabene Diamantgrifffläche für präzise industrielle Anwendungen.
  • Hohe Flexibilität und verbesserte Haptik im Vergleich zu Standard-Butyl.
  • Erhabenes Rautenmuster für besseren Halt
  • Hohe Wirksamkeit gegenüber hochaggressiven Chemikalien, einschließlich Lösungsmitteln, Aldehyden, Ketonen, Estern und konzentrierten Mineralsäuren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Industrie
Farbe Schwarz
Latex Free Ja
Material Butyl
Produkttyp Butylhandschuhe
Größe 7
Dicke (angloamerikanisch) 14 mil
Dicke (metrisch) 0.35 mm
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Länge (angloamerikanisch) 14 in.