Learn More
Ansell AlphaTec™ 4000 APOLLO
Artikelnummer. 17120665
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
3XL
Packungsgröße:
4 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17120665 3XL 4 Stück
17110665 S 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17120665 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. GR40T0012607
Verfügbar ab: 17-06-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vollständig gekapselter chemischer und flüssigkeitsdichter Anzug mit Schutztyp 3/4.
  • Zum Schutz des Doppelreißverschlusssystems am Rückeingang und mit angesetzten Socken mit Stiefelüberschlag
  • An der Rückseite angesetzter Beutel für Atemschutzgeräte (BA) - universell passend für die meisten BAs
  • Erhöhter Tragekomfort, gestrickte Innenbündchen und textilartiges Innenmaterial verbessern die Akzeptanz beim Träger
  • Angesetzte Ansell-Barrier™-Handschuhe, Ausatemventile und durchsichtige Gesichtsblende
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grün
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontaminierte Umgebungen, Chemikalienhandhabung, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen, Öffnen und Entleeren von Pumpen Ventile oder Leitungen, Be- und Entladen von Verfahrensgerätschaften, Rohmaterialprobenentnahme, Konzentrierung und Palletierung, Reaktion auf Gefahrstoffe, Montage und Demontage großer Rohre
Hood Type Vollständig gekapselt
Material Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe
Größe 3XL
Produkttyp Vollständig gekapselter, chemikalienbeständiger und flüssigkeitsdichter Anzug, Schutzklasse 3/4
Saumtyp Geschweißt und mit Klebeband versehen
Modell G40T126B
Gewicht (metrisch) 103 gsm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.