Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 4000 AVANT AIRline Ultraschallgeschweißt und verklebt G05
Artikelnummer. 17140735
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
2XL
3XL
L
L/XL
M
S
Packungsgröße:
3 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17140735 S 3 Stück
17170735 M 3 Stück
17100745 L 3 Stück
17130745 L/XL 3 Stück
17160745 2XL 3 Stück
17190745 3XL 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17140735 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. GR40T0075402G05
Verfügbar ab: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
AlphaTec™ 4000 AVANT Die ultraschallverschweißten und mit Klebeband versehenen AIRline G05-Armbänder werden vom Träger selbst befestigt und können bei Bedarf zur Wiederverwendung abgenommen werden. Der Luftdurchsatz ist bei einem Betriebsdruck von 3,5 bis 5 bar von 340 l/min bis 590 l/min einstellbar.
Wird vom Träger befestigt und ist abnehmbar.
  • Der Luftdurchsatz ist bei einem Betriebsdruck von 3,5 bis 5 bar von 340 l/min bis 590 l/min einstellbar.
  • Außerordentlicher Schutz, über 200 Chemikalien auf Permeation getestet, einschließlich chemischer Kampfstoffe
  • Verschweißte und verklebte Nähte, unsere größte Barriere gegenüber Flüssigkeiten und Partikel
  • Das Panorama-Visierdesign sorgt für ein gutes Sichtfeld für den Träger
  • Eine Reihe von Ärmeloptionen ist erhältlich, darunter doppelte Bündchen und fest angebrachte chemikalienbeständige Handschuhe
  • Der HEPA-Filter bietet zusätzlichen Schutz vor Verunreinigungen aus der Fluggesellschaft und ein SMC Der Schalldämpfer sorgt dafür, dass der Geräuschpegel im Anzug immer unter 70 dB liegt (auch bei maximalem Luftdurchsatz).
  • Anzug-/Gürtelmontierter Atemregler komplett mit Warnpfeife für niedrigen Durchfluss AVANT STS Der Regler kann am Anzug befestigt und zur Wiederverwendung abgenommen werden, sofern eine Reinigung und Dekontamination zulässig ist.
  • Die Reißleine für Notfälle ermöglicht ein schnelles Ausziehen des Anzugs bei Notfällen oder übermäßiger Belastung des Trägers
  • Angenähte Sockenstiefel mit rutschfester PVC-Sohle – Entwickelt, um das Tragen von weichen oder schützenden Sicherheitsschuhen in Innenräumen zu ermöglichen und bieten eine begrenzte Rutschfestigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-KATEGORIE III (TYP 3, EN 1073-1, EN 14594, EN 1149-5)
Farbe Grün
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontaminierte Umgebungen, Chemikalienhandhabung, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen, Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, Be- und Entladen von Prozessanlagen, Rohstoff-Probenentnahme, Konzentrieren, Mischen und Palletieren, Gefahrstoff-Noteinsatz, Montage und Demontage großer Rohre
Hood Type Vollständig gekapselt
Material Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe
Größe S
Knöchelform Angesetzte elastische Füßlinge mit rutschfester PVC-Sohle
Verschlusstyp Reißverschluss
Stulpenform Elastische Doppelmanschetten und dauerhaft angesetzte Chemikalienschutzhandschuhe
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Geschlecht Unisex
Flaschenhalstyp Vollständig gekapselte Haube mit Visier
Anzahl Taschen Keine
Schutzartklasse CE-KATEGORIE III
Widerstand Chemikalie I Partikel I Radioaktiv I ESD
Saumtyp Geschweißt und mit Klebeband versehen