Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline Ultraschallgeschweißt und verklebt G02
Artikelnummer. 17180775
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
2XL
3XL
L
L/XL
M
S
Packungsgröße:
3 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17180775 S 3 Stück
17110785 M 3 Stück
17140785 L 3 Stück
17170785 L/XL 3 Stück
17100795 2XL 3 Stück
17130795 3XL 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17180775 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. GR40T00075602G02
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline Ultraschallgeschweißt und verklebt G02 wird vom Träger befestigt und ist zur Wiederverwendung abnehmbar, wenn dies angebracht werden soll. Der Luftstrom kann von  340 l/min bis 590 l/min bei einem Betriebsdruck von 3,5 bis 5 bar eingestellt werden
Wird vom Träger angebracht und ist zur Wiederverwendung abnehmbar.
  • Der Luftstrom kann von 340 l/min bis 590 l/min bei einem Betriebsdruck von 3,5 bis 5 bar eingestellt werden
  • Außerordentlicher Schutz, über 200 Chemikalien auf Permeation getestet, einschließlich chemischer Kampfstoffe
  • Verschweißte und verklebte Nähte, unsere größte Barriere gegenüber Flüssigkeiten und Partikel
  • Das Panorama-Visierdesign sorgt für ein gutes Sichtfeld für den Träger
  • Eine Reihe von Ärmeloptionen ist erhältlich, darunter doppelte Bündchen und fest angebrachte chemikalienbeständige Handschuhe
  • Der HEPA-Filter bietet zusätzlichen Schutz vor Verunreinigungen aus der Fluggesellschaft und ein SMC Der Schalldämpfer sorgt dafür, dass der Geräuschpegel im Anzug immer unter 70 dB liegt (auch bei maximalem Luftdurchsatz).
  • Ausatemventile an der Rückseite des Anzugs lassen CO2  entweichen und gleichen den Druck im Anzug aus, wodurch volle Bewegungsfreiheit ohne Risiko einer Beschädigung des Anzugs oder des Trägers durch übermäßigen Druck ermöglicht wird.
  • Die Reißleine für Notfälle ermöglicht ein schnelles Ausziehen des Anzugs bei Notfällen oder übermäßiger Belastung des Trägers
  • Angenähte Socken mit elastischer Stiefelüberlappung
    • Die Socken sind so konzipiert, dass sie in Chemikalienschutzstiefeln getragen werden, wobei die Beinstulpen außen getragen werden, um das Eindringen von Chemikalien zu verringern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 14605:2005 + A1:2009, CE-NUMMER, EN 1073-1:2016 + A1:2018, EN 1149-5:2018
Farbe Grün
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontaminierte Umgebungen, Chemikalienhandhabung, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen, Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, Be- und Entladen von Prozessanlagen, Rohstoff-Probenentnahme, Konzentrieren, Mischen und Palletieren, Gefahrstoff-Noteinsatz, Montage und Demontage großer Rohre
Hood Type Vollständig gekapselt
Material Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe
Größe S
Verschlusstyp Reißverschluss
Kragenform Gekapselte Haube
Stulpenform Elastische Doppelmanschetten mit Finger- und Daumenschlaufe und dauerhaft befestigte Chemikalienschutzhandschuhe
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit (Geräte) Luft-zugeführte/-versorgte Systeme
Geschlecht Unisex
Flaschenhalstyp Vollständig gekapselte Haube
Anzahl Taschen Keine
Produkttyp Gekapselte chemische Schutzanzüge zur Verwendung mit Luft-zugeführten/-versorgten Systemen
Schutzartklasse CE-KATEGORIE III
Widerstand Chemikalien I Partikel I antistatisch
Saumtyp Geschweißt und mit Klebeband versehen
Sterilität Unsteril
Taillenform Gurtband aus Polyester mit YKK Schnalle