Learn More
Ansell Alphatec™ 4000 Avant2 Airline Ultraschallgeschweißt und verklebt - Modell 756-G05
Artikelnummer. 17160815
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
3 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17160815 S 3 Stück
17100825 M 3 Stück
17140825 L 3 Stück
17180825 XL 3 Stück
17120835 2XL 3 Stück
17160835 3XL 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17160815 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. GR40TA0075602G05
Verfügbar ab: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Alphatec™ 4000 Avant2 Airline Ultraschallgeschweißter und verklebter Chemikalienschutzanzug - Modell 756-G05 mit geschweißten und verklebten Nähten bietet ein Höchstmaß an Schutz vor Flüssigkeiten und Partikeln.
  • Erweiterte Verteidigungsanlagen: Der AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline Ultraschallgeschweißt und verklebt - Der Schutzanzug Modell 756 wurde auf seine Beständigkeit gegenüber mehr als 200 Chemikalien, einschließlich chemischer Kampfstoffe, getestet.
  • Verbesserter Schutz: Die verschweißten und verklebten Nähte dieses Chemikalienschutzanzugs bieten ein Höchstmaß an Schutz vor Flüssigkeiten und Partikeln.
  • Zusätzliche Funktionen: Die AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline Ultraschallgeschweißt und verklebt - Modell 756 verfügt außerdem über ein Panoramavisier, das dem Träger ein gutes Sichtfeld gewährleistet.
  • Reduziertes Risiko: Zusätzlich zu einer Reihe von Ärmeloptionen verfügt dieser Schutzanzug auch über angenähte Socken und eine elastische Stiefelüberlappung, um das Eindringen von Chemikalien zu reduzieren.
DESIGN MERKMALE:
  • Vollständig gekapselter, luftversorgter Anzug mit fest integriertem AlphaTec-System AVANT STS V1-Flugzeugregler. Zu den Ausstattungsmerkmalen des Anzugs gehören ein internes Luftkanalsystem, doppelte Bündchen sowie Finger- und Daumenschlaufen. An den Stiefelenden sind auch Ausführungen mit rutschfester PVC-Sohle und eine Notfall-Reißleine erhältlich. Beiliegende Handschuhoptionen: Kein Handschuh mit Fingerschlaufen, G02(B) AlphaTec™ 02-100 oder G05(D) AlphaTec™ 29-500. Modelle mit Codes, die auf A756 enden, beinhalten einen optionalen CEJN-Airline-Anschluss, Modelle mit Codes, die auf 0756 enden, nicht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-KATEGORIE III (Typ 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Farbe Grün
Zur Verwendung mit (Anwendung) Contaminated Environments, Chemical Handling, Filling, blending and charging of raw materials, Transferring liquids and solids, Opening and draining pumps valves or lines, Loading and unloading of proces equipment, Raw material sample collection, Concentration mixing and palletisation, Hazmat response, Assembly and disassembly of large pipes
Hood Type Vollständig gekapselt
Material Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe
Größe S
Knöchelform Angenähte Socken, elastische Stiefelüberziehklappe
Verschlusstyp Reißverschluss
Kragenform Kapuze mit Panoramavisier
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Geschlecht Unisex
Flaschenhalstyp Kapuze mit Panoramavisier
Produkttyp Chemikalienschutzanzug
Schutzartklasse CE-KATEGORIE III (Typ 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Saumtyp Ultraschallgeschweißt und verklebt