Learn More
Ansell Alphatec™ 4000 Avant2 Airline Ultraschallgeschweißt und verklebt - Modell 756-G05
Artikelnummer. 17180825
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
3 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17180825 XL 3 Stück
17160815 S 3 Stück
17100825 M 3 Stück
17140825 L 3 Stück
17120835 2XL 3 Stück
17160835 3XL 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17180825 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. GR40TA0075605G05
Verfügbar ab: 11-06-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alphatec™ 4000 Avant2 Airline Ultraschallgeschweißter und verklebter Chemikalienschutzanzug - Modell 756-G05 mit geschweißten und verklebten Nähten bietet ein Höchstmaß an Schutz vor Flüssigkeiten und Partikeln.
  • Erweiterte Verteidigungsanlagen: Der AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline Ultraschallgeschweißt und verklebt - Der Schutzanzug Modell 756 wurde auf seine Beständigkeit gegenüber mehr als 200 Chemikalien, einschließlich chemischer Kampfstoffe, getestet.
  • Verbesserter Schutz: Die verschweißten und verklebten Nähte dieses Chemikalienschutzanzugs bieten ein Höchstmaß an Schutz vor Flüssigkeiten und Partikeln.
  • Zusätzliche Funktionen: Die AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline Ultraschallgeschweißt und verklebt - Modell 756 verfügt außerdem über ein Panoramavisier, das dem Träger ein gutes Sichtfeld gewährleistet.
  • Reduziertes Risiko: Zusätzlich zu einer Reihe von Ärmeloptionen verfügt dieser Schutzanzug auch über angenähte Socken und eine elastische Stiefelüberlappung, um das Eindringen von Chemikalien zu reduzieren.
DESIGN MERKMALE:
  • Vollständig gekapselter, luftversorgter Anzug mit fest integriertem AlphaTec-System AVANT STS V1-Flugzeugregler. Zu den Ausstattungsmerkmalen des Anzugs gehören ein internes Luftkanalsystem, doppelte Bündchen sowie Finger- und Daumenschlaufen. An den Stiefelenden sind auch Ausführungen mit rutschfester PVC-Sohle und eine Notfall-Reißleine erhältlich. Beiliegende Handschuhoptionen: Kein Handschuh mit Fingerschlaufen, G02(B) AlphaTec™ 02-100 oder G05(D) AlphaTec™ 29-500. Modelle mit Codes, die auf A756 enden, beinhalten einen optionalen CEJN-Airline-Anschluss, Modelle mit Codes, die auf 0756 enden, nicht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-KATEGORIE III (Typ 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Farbe Grün
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontaminierte Umgebungen, Chemikalienhandhabung, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen, Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, Be- und Entladen von Prozessanlagen, Rohstoff-Probenentnahme, Konzentrieren, Mischen und Palletieren, Gefahrstoff-Noteinsatz, Montage und Demontage großer Rohre
Hood Type Vollständig gekapselt
Material Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe
Größe XL
Knöchelform Angenähte Socken, elastische Stiefelüberziehklappe
Verschlusstyp Reißverschluss
Kragenform Kapuze mit Panoramavisier
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Geschlecht Unisex
Flaschenhalstyp Kapuze mit Panoramavisier
Produkttyp Chemikalienschutzanzug
Schutzartklasse CE-KATEGORIE III (Typ 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Saumtyp Ultraschallgeschweißt und verklebt