Learn More
Ansell Alphatec™ 4000 Avant2 Airline Ultraschallgeschweißt und verklebt - Modell 757 - G05
Artikelnummer. 17190835
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
3 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17190835 S 3 Stück
17120845 M 3 Stück
17150845 L 3 Stück
17180845 XL 3 Stück
17110855 2XL 3 Stück
17140855 3XL 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17190835 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. GR40TA0075702G05
Verfügbar ab: 17-06-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alphatec™ Der ultraschallverschweißte und verklebte Chemikalienschutzanzug 4000 Avant2 Airline bietet ein Panoramavisier, um dem Träger ein gutes Sichtfeld zu gewährleisten, und verfügt zudem über verschiedene Ärmeloptionen.
  • Erweiterte Verteidigungsanlagen: Der AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline Ultraschallgeschweißt und verklebt - Der Schutzanzug Modell 757 wurde gegen mehr als 200 Chemikalien, einschließlich chemischer Kampfstoffe, getestet.
  • Verbesserter Schutz: Dieser vollständige Chemikalienschutzanzug verfügt über ein Panoramavisier, das dem Träger ein gutes Sichtfeld gewährleistet, und bietet zudem verschiedene Ärmeloptionen.
  • Reduzierte Risiken: Die integrierten Socken und die elastischen Überziehlaschen dieses Ganzkörperschutzanzugs können in Chemikalienschutzstiefeln getragen werden, während die Beinüberziehlaschen außen getragen werden, um das Eindringen von Chemikalien zu minimieren.
  • Erhöhte Tastempfindlichkeit: Dieser Chemikalienschutzanzug verfügt über ein Panoramavisier, das dem Träger ein gutes Sichtfeld bietet.
DESIGN MERKMALE:
  • Vollständig gekapselter Anzug, der für die Verwendung in Kombination mit dem fest angebrachten AlphaTec™ AVANT STS V.1 Flugverkehrsregler.
  • Zu den Merkmalen des Anzugs gehören ein internes Luftkanal-Belüftungssystem, doppelte Bündchen, Finger- und Daumenschlaufen, G02 AlphaTec™ 02-100 oder G05 AlphaTec™ 29-500 Handschuhe.
  • Angenähte Socken mit elastischer Stiefelüberklappe und Notfallreißleine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-KATEGORIE III (Typ 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Farbe Grün
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontaminierte Umgebungen, Chemikalienhandhabung, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen, Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, Be- und Entladen von Prozessanlagen, Rohstoff-Probenentnahme, Konzentrieren, Mischen und Palletieren, Gefahrstoff-Noteinsatz, Montage und Demontage großer Rohre
Hood Type Vollständig gekapselt
Material Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe
Größe S
Knöchelform Angenähte Socken, elastische Stiefelüberziehklappe
Verschlusstyp Reißverschluss
Kragenform Kapuze mit Panoramavisier
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Geschlecht Unisex
Flaschenhalstyp Kapuze mit Panoramavisier
Produkttyp Chemikalienschutzanzug
Schutzartklasse CE-KATEGORIE III (Typ 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Saumtyp Ultraschallgeschweißt und verklebt