Learn More
Ansell AlphaTec™ 4000 Jacket
Artikelnummer. p-7228388
Change view
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
17100695 Extragroß 20 Stück
17170685 Klein 20 Stück
17180685 Mittel 20 Stück
17190685 Groß 20 Stück
17110695 Größe 2X 20 Stück
17120695 Größe 3X 20 Stück
6 options
Artikelnummer. 17100695
Marke: Ansell GR40T0023005
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
A unique multi-layer barrier fabric renowned for its lightweight, yet robust textile feel and exceptional barrier to organic & inorganic chemicals.
  • Außerordentlicher Schutz, über 200 Chemikalien auf Permeation getestet, einschließlich chemischer Kampfstoffe
  • Zum Schutz entwickelt
  • Silikonfrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Extragroß
Geschlecht Unisex
Material Mehrschichtige Barriere aus nicht gewebten-Laminatstoff
Farbe Grün
Verschlusstyp Dual Zipper
Saumtyp Geschweißt und mit Klebeband versehen
Zertifizierungen/Konformität (Europa) Nur Teilkörperschutz, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005, + A1:2009, EN 14126:2003
Produkttyp Chemical-resistant Jacket
Modell G40T230
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontaminierte Umgebungen, Chemikalienhandhabung, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen, Öffnen und Entleeren von Pumpen Ventile oder Leitungen, Be- und Entladen von Verfahrensgerätschaften, Rohmaterialprobenentnahme, Konzentrierung und Palletierung, Reaktion auf Gefahrstoffe, Montage und Demontage großer Rohre
Gewicht (metrisch) 103 gsm