Beschreibung
- DESIGN: Ein einzigartiges, mehrlagiges Barrieregewebe, das für sein leichtes, aber dennoch robustes Tragegefühl und seine außergewöhnliche Barrierewirkung gegenüber organischen und anorganischen Chemikalien bekannt ist.
- ULTRASCHALLGESCHWEISSTE NÄHTE: Bietet eine starke Barriere gegen Flüssigkeiten und Partikel und besteht aus dem gleichen Material wie der Anzug, um die gleiche Chemikalienbeständigkeit zu gewährleisten.
- ANZUGMERKMALE
- Beidseitig elastisch
- Länge 20 in.
- FARBEN: Grün
- GRÖSSE: Einheitsgröße
- Für kontaminierte Umgebungen: Umgang mit Chemikalien, Abfüllen, Mischen und Befüllen von Rohstoffen, Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen, Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, Be- und Entladen von Prozessanlagen, Probenahme von Rohstoffen, Konzentrationsmischen und Palettieren, Gefahrgutmaßnahmen, Montage und Demontage von Anlagen
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | Universal |
| Material | Nicht gewebter Stoff |
| Farbe | Grün |
| Sterilität | Unsteril |
| Modell | Elastizität an beiden Enden |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Saumtyp | Ultraschallgeschweißt |
| Stulpenform | Beidseitig elastisch |
| Latexfrei | Nein |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kontaminierte Umgebungen, Umgang mit Chemikalien |
| Mehr anzeigen |