Description
- Spezieller Schutz: Das AlphaTec™ 4000 Ultraschallgeschweißt und verklebt – Modell 130 ist ein robuster Chemikalienschutzanzug, der auf Permeation geprüft wurde und mehr als 200 gefährlichen Chemikalien, einschließlich chemischer Kampfstoffe, standhält.
- Erhöhte Kraft: Dieser Ganzkörperschutzanzug verfügt über verklebte und verschweißte Nähte, um dem Träger zusätzliche Festigkeit und einen besseren Schutz vor Chemikalien zu bieten.
- Erhöhte Sichtbarkeit: Das aus orangefarbenem Material gefertigte Produkt sorgt für bessere Sichtbarkeit und kann so das Risiko von Arbeitsunfällen verringern.
- Verbesserte Praktikabilität: Es verfügt außerdem über einen Kinnriemen und eine Daumenschlaufe, die mit einer Reihe von Atemschutzmasken und Handschutzprodukten kompatibel sind.
- Optimierte Passform: Die elastische zweiteilige Kapuze, Taille, Bündchen und Knöchelbündchen erleichtern das An- und Ausziehen.
- Zertifizierte antistatische Eigenschaften: Darüber hinaus entspricht dieser antistatische Anzug der Norm EN 1149-5.
- CE-Kategorie III Schutzart Typ 3/4/5
Specifications
Specifications
| Farbe | Orange |
| Hood Type | Beiliegend |
| Material | Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe |
| Größe | XL |
| Knöchelform | Elastisch |
| Verschlusstyp | Einfacher Reißverschluss |
| Kragenform | 3-teilige Motorhaube |
| Stulpenform | Elastisch |
| Widerstand | Chemikalien |
| Saumtyp | Ultraschallgeschweißt und verklebt |