Learn More
- Home
- Products
- Persönliche Schutzausrüstung
- Sicherheitsbekleidung
- Schutzanzüge
- Chemical Resistant Coveralls
- Ansell AlphaTec™ 5000
Ansell AlphaTec™ 5000
Artikelnummer. 17190855
Change view
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Modell:
O50T103
O50T111
O50T122
O50T125B
O50T151
O50T151B
Packungsgröße:
10 Stück
8 Stück
31 product options available for selection
| Artikelnummer. | Größe | Modell | unitSize |
|---|---|---|---|
| 17190855 | S | O50T103 | 10 Stück |
| 17100865 | M | O50T103 | 10 Stück |
| 17110865 | L | O50T103 | 10 Stück |
| 17120865 | XL | O50T103 | 10 Stück |
| 17130865 | 2XL | O50T103 | 10 Stück |
| 17140865 | 3XL | O50T103 | 10 Stück |
| 17150865 | S | O50T111 | 10 Stück |
| 17120875 | S | O50T122 | 8 Stück |
| 17130875 | M | O50T122 | 8 Stück |
| 17140875 | L | O50T122 | 8 Stück |
| 17150875 | XL | O50T122 | 8 Stück |
| 17160875 | 2XL | O50T122 | 8 Stück |
| 17170875 | 3XL | O50T122 | 8 Stück |
| 17180875 | S | O50T125B | 8 Stück |
| 17190875 | M | O50T125B | 8 Stück |
| 17100885 | L | O50T125B | 8 Stück |
| 17110885 | XL | O50T125B | 8 Stück |
| 17120885 | 2XL | O50T125B | 8 Stück |
| 17130885 | 3XL | O50T125B | 8 Stück |
| 17140885 | S | O50T151 | 8 Stück |
| 17160885 | M | O50T151 | 8 Stück |
| 17180885 | L | O50T151 | 8 Stück |
| 17100895 | XL | O50T151 | 8 Stück |
| 17120895 | 2XL | O50T151 | 8 Stück |
| 17140895 | 3XL | O50T151 | 8 Stück |
| 17150885 | S | O50T151B | 8 Stück |
| 17170885 | M | O50T151B | 8 Stück |
| 17190885 | L | O50T151B | 8 Stück |
| 17110895 | XL | O50T151B | 8 Stück |
| 17130895 | 2XL | O50T151B | 8 Stück |
| 17150895 | 3XL | O50T151B | 8 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
17190855
Fournisseur
Ansell
Code fournisseur
OR50T0010302
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Hervorragende Permeationsleistung für zahlreiche organische und anorganische Chemikalien, Biogefährdung und chemische Kampfstoffe
- Außergewöhnlicher Barriere-Schutz, der Folgendes bietet > 480 Minuten Durchbruchzeit gegenüber 14 von 15 in EN aufgeführten Chemikalien ISO 6529
- Schutzanzug mit rückseitigem Einstieg und Gesichtsabdichtung aus Neoprengummi für eine enge Passform an Atemschutzmasken
- Verschweißte und verklebte Nähte, unsere größte Barriere gegenüber Flüssigkeiten und Partikel
- Zu den typischen innovativen Merkmalen gehören Doppelreißverschluss-Systeme und Doppelmanschetten mit gestrickten Innenbündchen
- Das mehrschichtige Material ist leicht, aber robust und langlebig.
- Antistatisch
Spécification
Spécification
| Größe | S |
| Material | Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe |
| Farbe | Orange |
| Saumtyp | Geschweißt, Geklebt |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kontaminierte Umgebungen, Handhabung von Chemikalien, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen, Öffnen und Entleeren von Pumpen Ventilen oder Leitungen, Be- und Entladen von Prozessanlagen, Rohstoff-Probennahme, Mischen und Palettieren von Konzentraten, Gefahrenabwehr, Montage und Demontage großer Rohre, Unerwartete Leckagen oder andere Freisetzungen |
| Gewicht (metrisch) | 132 gsm |
| Modell | O50T103 |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?