Learn More
Ansell™ AlphaTec 53-001 Handschuhe
Artikelnummer. 17353153 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe: 6; Farbe: Weiß; Material: Nylon
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
17353153 Größe: 6; Farbe: Weiß; Material: Nylon
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17353153 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. 53001060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    818.00 €
    87.72 € / 6 Paare
    Sparen 730.28 €
    89% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemikalienschutzhandschuhe mit Chemiestulpe aus Nitril-Neopren und Ansell Grip-Technologie
  • Diese säurebeständigen Handschuhe verfügen über eine Nitril- und Neopren-Barriere und bieten besseren Schutz vor Chemikalien wie Säuren, Kohlenwasserstoffen und mehr
  • Diese schwarzen, chemikalienbeständigen AlphaTec™ 53-001 Handschuhe verfügen über einen Chemikalienschutz vom Typ A gemäß EN ISO 374:2016
  • Die MICROCHEM™ Chemikalienbarrieretechnologie kombiniert Polymere in proprietären Mischungen oder mehrschichtigen Strukturen, die speziell auf die jeweilige Anwendung abgestimmt sind, und bietet dem Träger einen hervorragenden Schutz
  • Mit ANSELL GRIP™ Technologie für den Umgang mit nassen oder öligen Teilen für verbesserte Fingerfertigkeit, Griffigkeit und Komfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß, Schwarz
Latex Free Ja
Material Nylon
Größe 6
Modell 53-001
Länge (metrisch) 350 mm