Learn More
Ansell AlphaTec™ 53-001 Chemikalienbeständige Nitrilhandschuhe
Artikelnummer. p-8854004 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
6 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
16583542 7 6 Paare
16593542 8 6 Paare
16503552 9 6 Paare
16513552 10 6 Paare
16523552 11 6 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16583542 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 53001070
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die schwarzen Handschuhe verfügen über ein innovatives mehrlagiges Polymerdesign, das einen mehrfachen Schutz vor Chemikalien bietet.
  • Innovatives mehrschichtiges Polymerdesign – Nitril/Neopren/Nitril-Schichten
  • Bietet chemischen Schutz gegen ein breites Spektrum an Chemikalien, von Säuren und Basen bis hin zu Kohlenwasserstoffen und organischen Lösungsmitteln.
  • Geprüft nach EN ISO 374:2016, Permeationszeit > 30 Minuten gegen 13 von 18 aufgeführten Chemikalien.
  • Enthält die neuesten MICROCHEM™ Chemische Barrieretechnologie, die einen überlegenen Schutz für den Einsatz in gefährlichen Umgebungen bietet
  • ANSELL GRIP™ Technologie für die Handhabung nasser oder öliger Teile, die verbesserte Fingerfertigkeit, Griffigkeit und Komfort bietet.
  • Weiches Innenfutter aus Nylon für Komfort und erhöhten mechanischen Schutz
  • Oeko-Tex™ Standard 100-geprüft
Notiz:   Die Größenangaben entsprechen folgenden Werten: 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL), 11 (2XL).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 1149, EN407
Chlorinated Nein
Anwendungen Industrial
Farbe Grau, Schwarz
Latex Free Ja
Material Nitril, Neopren
Palm Thickness (English) 33 mil
Palm Thickness (Metric) 0.84 mm
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Größe 7
Dicke (angloamerikanisch) 15 mil
Dicke (metrisch) 0.38 mm
Norm EN 388 EN 388:3121A
EN 421 Nein
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES ACFGJKLMNOPST
EN ISO 374-5 Bakterien, nur Pilze
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Grip Design Ansell Grifftechnologie
Auskleidungsmaterial Nylon
Auskleidung Gefüttert
Modell 53001070-NA
Serie AlphaTec™ 53-001
Länge (angloamerikanisch) 13 in.
Länge (metrisch) 35 cm