Learn More
Ansell ALPHATEC™ 53-002
Artikelnummer. 30243944 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Paar
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30243944 8 1 Paar
30243940 7 1 Paar
30243945 9 1 Paar
30243941 10 1 Paar
30243942 11 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30243944 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 53002080
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Revolutionäre Hybridtechnologie, die einen Durchbruch in der chemischen Leistungsfähigkeit ermöglicht.
  • Einzigartige Technologie aus Gummipolymeren und Kunststofflaminaten bietet maximalen chemischen Schutz gegen ein extrem breites Spektrum an Chemikalien.
  • Ein einzigartiges Herstellungsverfahren ermöglicht die passgenaue Form des Handschuhs.
  • Erhabenes Rautenmuster in der Handfläche für besseren Halt.
  • Einzigartige An- und Ausziehschicht für einfache Handhabung.
  • Antistatisch gemäß EN 1149-3.
  • Frei von Naturkautschuk und Silikon.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE 0493, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016
Chlorinated Nein
Beschreibung AlphaTec 53-002 – der revolutionäre Handschuh, der den Chemikalienschutz neu definiert. Unser innovatives Design kombiniert eine hochentwickelte Gummipolymerbeschichtung mit modernster Kunststofflaminattechnologie und setzt damit neue Maßstäbe in puncto chemischer Permeationsleistung bei gleichzeitig hohem Komfort und angenehmer Haptik.
Anwendungen Labor
Farbe Schwarz
Latex Free Ja
Material Neopren
Produkttyp Neoprenhandschuhe
Größe 8
Dicke (angloamerikanisch) 17 Mil
Dicke (metrisch) 0.43 mm
Norm EN 388 EN 388:2016 +A1:2018
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES ABCEFGHIJKKMNOPST
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Grip Design Rautenprofil
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Modell 53-002
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (metrisch) 350 mm