Learn More
Ansell AlphaTec™ 55-100 NRL RABS and Isolator Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Die Handschuhe bestehen aus Latex und schützen so vor Riss-, Schürf-, Schnitt- und Stichverletzungen
- Wirksamer Schutz in mittelmäßig belasteten Umgebungen
- Durchscheinend und ungefüttert für eine effektive Reinigung
- Mit verschiedenen Port-Größen erhältlich, die mit den meisten Isolator- und Gloveboxen kompatibel sind
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Inhalt und Lagerung | Bei Nichtgebrauch in einer dunklen, trockenen Umgebung in der Originalverpackung aufbewahren |
| Farbe | Naturfarben |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Nein |
| Material | Latex |
| Produkttyp | Isolator, RABS Gloves |
| Größe | 10 |
| Dicke (angloamerikanisch) | 20 mil |
| Dicke (metrisch) | 0,51 mm |
| Mehr anzeigen |