Learn More
Ansell AlphaTec™ 55-100 NRL RABS- und Isolatorbox-Handschuhe
Artikelnummer. 16895230 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Packungsgröße:
1 Paar
10 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
16895230 9 1 Paar
16885230 8 1 Paar
31980732 8 10 Paare
31980754 9 10 Paare
16805240 10 1 Paar
31980751 10 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 16895230 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 55100090
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Die Handschuhe bieten wirksamen Schutz in mittelmäßig belasteten Umgebungen, insbesondere vor Schürf- und Rissverletzungen. Hergestellt aus 0,51 mm dickem Latex für maximale Fingerbeweglichkeit bei wichtigen Anwendungen.
  • Die Handschuhe bestehen aus Latex und schützen so vor Riss-, Schürf-, Schnitt- und Stichverletzungen
  • Wirksamer Schutz in mittelmäßig belasteten Umgebungen
  • Durchscheinend und ungefüttert für eine effektive Reinigung
  • Mit verschiedenen Port-Größen erhältlich, die mit den meisten Isolator- und Gloveboxen kompatibel sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Inhalt und Lagerung Bei Nichtgebrauch in einer dunklen, trockenen Umgebung in der Originalverpackung aufbewahren
Farbe Naturfarben
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Material Latex
Produkttyp Isolator, RABS-Handschuhe
Größe 9
Dicke (angloamerikanisch) 20 mil
Dicke (metrisch) 0,51 mm
Norm EN 388 2020X
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES KLNOPT
Zur Verwendung mit (Anwendung) Handschuhe für mittlmäßig belastete Umgebungen
Zur Verwendung mit (Geräte) Handschuhe für Isolator- und Gloveboxen
Anschlussgröße (angloamerikanisch) 6 in.
Anschlussgröße (metrisch) 152 mm
Serie 55-100