Beschreibung
- Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
- Starker physischer Schutz vor Abrieb und guter Schutz vor Schnittverletzungen
- Die mittlere Dicke erhöht die Fingerfertigkeit für eine bessere Handhabung von Objekten
- Gegen Typ-I-Allergien
- Ungefüttert, für eine effektive Reinigung
Anwendungen:
- Biotechnologie
- Mischung von Flüssigkeiten
- Chemische und medizinische Forschung
- Handhabung von Chemikalien
- Chemische Industrie
- Mischung/Handhabung/Übertragung/Gießen/Vermengung von Chemikalien
- Laborarbeiten und Analysen, insbesondere wenn eine Resistenz gegen Säuren erforderlich ist
- Pharmazeutika
- Produkthandhabung - chemisch/biologisch
- Produktschutzanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 420:2003 + A1:2009 und EN 388:2003, EN 374:2003 |
| Cleanroom Class | Non-Critical Environment |
| Beschreibung | Griffausführung: Glatte Oberfläche |
| Anwendungen | Laboratory |
| Farbe | Schwarz |
| Latex Free | Yes |
| Material | Neopren |
| Produkttyp | Neopren-Immersionshandschuhe |
| Größe | 9 |
| Dicke (metrisch) | 0,51 mm |
| Mehr anzeigen |