Beschreibung
- Schutz für mittelstark beanspruchte chemische Umgebungen
- Chemisch beständig gegen die meisten Säuren, Alkohole, Öle, Schmierstoffe und Kohlenwasserstoffe
- Mittlere Dicke (20 mil/0,51 mm) erhöht die Fingerfertigkeit und verbessert die Fähigkeit, Objekte zu handhaben.
- Ungefüttert, für eine effektive Reinigung
- Die erhältlichen Port-Größen sind mit den meisten Isolator- und Gloveboxen kompatibel
- Anwendungsgebiete umfassen Biotechnologien, das Mischen von Flüssigkeiten, chemische und medizinische Forschung, den Umgang mit Chemikalien, Laborarbeiten und -analysen, Pharmazeutika sowie die Produkthandhabung.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN 420:2003, A1:2009, Kat. III, EN 388:2100A, EN ISO 374-1:2016 Typ A - ACJKL, EN ISO 374-5:2016 VIRUS |
| Farbe | Schwarz |
| Hand | Beidseitig tragbar |
| Latex Free | Ja |
| Material | Neoprenpolymer |
| Produkttyp | Isolator, RABS-Handschuhe |
| Größe | 10 |
| Sterilität | Nicht steril |
| Dicke (angloamerikanisch) | 20 mil |
| Dicke (metrisch) | 0.50 mm |
| Mehr anzeigen |