Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Nitril-Immersionshandschuhe der Serie 58-270
Artikelnummer. p-8004829 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
11791683 10 12 Paare
12640952 6 12 Paare
11701693 11 12 Paare
11761683 7 12 Paare
11771683 8 12 Paare
11781683 9 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11791683 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. 58270100
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit ausgezeichneter Grifffestigkeit und gutem Fingerspitzengefühl für leichte bis mittlere chemische Anwendungen.
  • Dünne, doppelwandige Nitrilhandschuhe mit nahtloser 15 Gauge-Einlage aus Nylon
  • Leicht und komfortabel
  • Hält kleine Wärmemengen zurück und reduziert die Schweißbildung
  • Flüssigkeitsdicht
  • Die sichere Bündchenform verhin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Nitril
Stulpenmaterial Nitril
Anwendungen Industrie
Farbe Grau
Latex Free Ja
Material Nitril
Produkttyp Immersionshandschuhe
Größe 10
Farbe der Handschuhstulpe Grün
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidungsmaterial Nylon
Menge 12 Paare
Beständig gegen Chemische Beständigkeit
Serie 58-270