Learn More
Ansell AlphaTec™ 58005 Grüner Chemieschutzhandschuh
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
12
Packungsgröße:
6 Paare
Beschreibung
- Die einzigartige Nitril/Neopren-Mischung bietet eine verbesserte chemische Permeation und Degradationsbeständigkeit
- AlphaTec 58-005 verfügt über einen chemischen Schutz vom Typ A unter der neuen ENISO 374:2016
- Mit Ansell Grip Technologie für den Umgang mit nassen oder öligen Teilen für verbesserte Fingerfertigkeit, Griffigkeit und Komfort
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020 , EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Grün |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
| Größe | 8 |
| Norm EN 388 | 4122A |
| EN ISO 374-1 | Typ A |
| EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | AJKLMNOPT |
| Mehr anzeigen |