Learn More
Ansell AlphaTec™ 58008 Freiarmabdeckung Handschuh
Artikelnummer. 17825641 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Packungsgröße:
10 Paare
Artikelnummer. 17825641
Marke: Ansell 58008090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nitrilpolymer für einen exzellenten Mechanikschutz und eine Festigkeit gegen Öle, Fette, Schmiermittel und Kohlenwasserstoffe. Erhöhter Trocken- und Nassgriff.
  • Nitrilpolymer für ausgezeichneten mechanischen Schutz sowie Beständigkeit gegen Öle, Fette, Fette und Kohlenwasserstoffe
  • AlphaTec 58-008 verfügt über einen chemischen Schutz vom Typ A unter der neuen ENISO 374:2016
  • Rautengriff für besseren Halt bei trockenen und nassen Bedingungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Accelerator Free No
Anwendungen Industrial
Coating Material Nitrile
Farbe Green
Latex Free Yes
Material Nitrile
Produkttyp Protective Gloves
Größe 9