Learn More
Ansell AlphaTec™ 58-201 Grüne Nitrilhandschuhe
Artikelnummer. 17903072 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Packungsgröße:
6 Paare
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17903072 8 6 Paare
17913072 9 6 Paare
17923072 10 6 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17903072 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 58201080
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dank seiner einzigartigen Zusammensetzung ist AlphaTec 58-201 eine wirklich vielseitige Schutzlösung, die für ein breites Anwendungsgebiet und verschiedene Umgebungen geeignet ist.
  • AnsellGrip Technologie für verbesserte Griffigkeit bei Nässe und Öl.
  • Entwickelt für den Schutz bei Temperaturen von -40 bis +250 °C/482 °F.
  • Das Acrylfutter hält die Hände bei Kälte warm und schützt sie bei Anwendungen mit starker Hitzeeinwirkung.
  • Chemische Barriere aus Nitril bietet Schutz gegen eine breite Palette von Chemikalien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 5
Zertifizierung/Konformität ANSI ABR 5, ANSI Schnitt A2, CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN 374:2003, EN 388:2003, EN407:2020, EN 511:2006, Lebensmittelkontakt
Anwendungen Industrie
Farbe Grün
Latex Free Ja
Material Acryl, Nitril
Palm Thickness (English) 50 mil
Palm Thickness (Metric) 1.27 mm
Produkttyp Chemikalienbeständige Handschuhe
Größe 8
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Grip Design Ansell Grifftechnologie
Auskleidungsmaterial Acryl
Länge (metrisch) 330 mm