Description
- AnsellGrip Technologie für verbesserte Griffigkeit bei Nässe und Öl.
- Entwickelt für den Schutz bei Temperaturen von -40 bis +250 °C/482 °F.
- Das Acrylfutter hält die Hände bei Kälte warm und schützt sie bei Anwendungen mit starker Hitzeeinwirkung.
- Chemische Barriere aus Nitril bietet Schutz gegen eine breite Palette von Chemikalien.
Specifications
Specifications
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 5 |
| Zertifizierung/Konformität | ANSI ABR 5, ANSI Schnitt A2, CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN 374:2003, EN 388:2003, EN407:2020, EN 511:2006, Lebensmittelkontakt |
| Anwendungen | Industrie |
| Farbe | Grün |
| Latex Free | Ja |
| Material | Acryl, Nitril |
| Palm Thickness (English) | 50 mil |
| Palm Thickness (Metric) | 1.27 mm |
| Produkttyp | Chemikalienbeständige Handschuhe |
| Größe | 8 |
| Show More |