Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Meergrüne Immersionshandschuhe der Serie 58-330 aus Nitril
Alle ansehen Ansell ProdukteBeschreibung
- Innenbeschichtung aus Weichschaum zur Feuchtigkeitsaufnahme
- Der Nitrilfilm sorgt für einen größeren Schutz vor Chemikalien
- Die eingeprägten Rauten sorgen für besseren Trocken- und Nassgriff
- Nitrilaufbau zum Schutz gegen Risse, Schnitte und Löcher
- Aufgefaltetes Bündchen mit Rinnen zur Vermeidung von Abtropfungen vom Unterarm
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Grün |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitril |
| Palm Thickness (English) | 0.0146 in. |
| Palm Thickness (Metric) | 0.37 mm |
| Produkttyp | Immersionshandschuhe |
| Größe | 10 |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0.0146 in. |
| Dicke (metrisch) | 0,3 mm |
| Mehr anzeigen |