Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Glasgrüne Immersionshandschuhe der Serie 58-335 aus Nitril
Artikelnummer. 15303442 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 15303442
Marke: Ansell™ 58335090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die zweischichtige Konstruktion hält die Hände länger trocken und bietet mehr Komfort und Arbeitsleistung. Die überlegene Nitrilfolie bietet einen fortschrittlichen chemischen Schutz gegen die zufällige Exposition gegenüber Basen, Ölen, Kraftstoffen, einigen Lösungsmitteln, Schmierstoffen und tierischen Fetten.
  • Innenbeschichtung aus Weichschaum zur Feuchtigkeitsaufnahme
  • Der Nitrilfilm sorgt für einen größeren Schutz vor Chemikalien
  • Die eingeprägten Rauten sorgen für besseren Trocken- und Nassgriff
  • Nitrilaufbau zum Schutz gegen Risse, Schnitte und Löcher
  • Aufgefaltetes Bündchen mit Rinnen zur Vermeidung von Abtropfungen vom Unterarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Industrial
Farbe Grün
Latex Free Yes
Material Nitril
Palm Thickness (English) 0.0291 in.
Palm Thickness (Metric) 0.74 mm
Produkttyp Immersionshandschuhe
Größe 9
Dicke (angloamerikanisch) 0.0291 in.
Dicke (metrisch) 0,3 mm
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidungsmaterial Aquadri™ 2
Menge 72 Paar
Beständig gegen Chemische Beständigkeit
Serie 58-335