Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Immersionshandschuhe der Serie 58-530B aus Nitril, meergrün und anthrazitgrau getunkt
Alle ansehen Ansell Produkte
Beschreibung
- Die Beschichtung aus Nitril-Polymer reduziert den Kontakt von Chemikalien mit der Haut
- Für Innenanwendungen
- Einlage aus Nylon
- Stulpe
- Meergrüne Grundstruktur mit anthrazitgrauer Tauchfarbe
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Nitril |
| Stulpenmaterial | Nitril |
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Grün, Grau |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Palm Thickness (English) | 0.045 in. |
| Palm Thickness (Metric) | 1.15 mm |
| Produkttyp | Immersionshandschuhe |
| Größe | 11 |
| Mehr anzeigen |