Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Immersionshandschuhe der Serie 58-530B aus Nitril, meergrün und anthrazitgrau getunkt
Artikelnummer. 12679731 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
6 Paare
Artikelnummer. Größe unitSize
12679731 8 6 Paare
12659731 11 6 Paare
12649731 10 6 Paare
12669731 7 6 Paare
12465000 9 6 Paare
5 options
Artikelnummer. 12679731
Marke: Ansell™ 58530B080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht dem Anwender die Handhabung von nassen oder öligen Objekten mit weniger Griffkraft und mehr Kontrolle. Die patentierte Ansell Grip Technology™ sorgt dafür, dass das Beschichtungspolymer während der Herstellung nicht in das Futter eindringt, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines Durchdringens von Chemikalien auf die Haut deutlich verringert wird.
  • Die Beschichtung aus Nitril-Polymer reduziert den Kontakt von Chemikalien mit der Haut
  • Für Innenanwendungen
  • Einlage aus Nylon
  • Stulpe
  • Meergrüne Grundstruktur mit anthrazitgrauer Tauchfarbe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Nitril
Stulpenmaterial Nitril
Anwendungen Industrial
Farbe Grün, Grau
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 0.045 in.
Palm Thickness (Metric) 1.15 mm
Produkttyp Immersionshandschuhe
Größe 8
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidungsmaterial Acryl
Auskleidung Schwarzes Acryl
Menge 6 Paar
Beständig gegen Chemische Resistenz
Serie 58-530B