Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Immersionshandschuhe der Serie 58-530B aus Nitril, meergrün und anthrazitgrau getunkt
Artikelnummer. p-8477004 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
6 Paare
Artikelnummer. Größe unitSize
12649741 10 6 Paare
12659741 11 6 Paare
12669741 7 6 Paare
12679741 8 6 Paare
12689741 9 6 Paare
5 options
Artikelnummer. 12649741
Marke: Ansell™ 58535W100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Anwendungen im Außenbereich empfohlen. Ermöglicht dem Anwender die Handhabung von nassen oder öligen Objekten mit weniger Griffkraft und mehr Kontrolle. Die patentierte Ansell Grip Technology™ sorgt dafür, dass die Polymerbeschichtung während der Herstellung nicht in das Futter eindringt. Dies verringert die Wahrscheinlichkeit von Chemikalienlecks auf die Haut.
  • Die Beschichtung aus Nitril-Polymer reduziert den Kontakt von Chemikalien mit der Haut
  • Für Innenanwendungen
  • Einlage aus Nylon
  • Stulpe
  • Meergrüne Schale mit anthrazitgrauer Tauchbeschichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Nitril
Stulpenmaterial Nitril
Anwendungen Industrial
Coating Material Nitril
Farbe Grün, Grau
Latex Free Yes
Material Nitrile
Produkttyp Immersionshandschuhe
Größe 10
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidungsmaterial Nylon
Auskleidung Weißes Nylon
Menge 6 Paar
Beständig gegen Chemische Beständigkeit
Serie 58-535W