Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Immersionshandschuhe der Serie 58-530W aus Nitril, meergrün und anthrazitgrau getunkt
Artikelnummer. 12609741 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
6 Paare
Artikelnummer. 12609741
Marke: Ansell™ 58530W110
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Anwendungen in Innenräumen empfohlen. Ermöglicht dem Anwender die Handhabung von nassen oder öligen Objekten mit weniger Griffkraft und mehr Kontrolle. Die patentierte Ansell Grip Technology™ sorgt dafür, dass die Polymerbeschichtung während der Herstellung nicht in das Futter eindringt. Dies verringert die Wahrscheinlichkeit von Chemikalienlecks auf die Haut.
  • Die Beschichtung aus Nitril-Polymer reduziert den Kontakt von Chemikalien mit der Haut
  • Für Innenanwendungen
  • Einlage aus Nylon
  • Stulpe
  • Meergrüne Grundstruktur mit anthrazitgrauer Tauchfarbe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Nitril
Stulpenmaterial Nitril
Anwendungen Industrial
Coating Material Nitril
Farbe Green
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 0.037 in.
Palm Thickness (Metric) 0.95 mm
Produkttyp Immersionshandschuhe
Größe 11
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidungsmaterial Nylon
Auskleidung Weißes Nylon
Menge 6 Paar
Beständig gegen Chemische Beständigkeit
Serie 58-530W