Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Immersionshandschuhe der Serie 58-530W aus Nitril, meergrün und anthrazitgrau getunkt
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
6 Paare
Beskrivelse
- Die Beschichtung aus Nitril-Polymer reduziert den Kontakt von Chemikalien mit der Haut
- Für Innenanwendungen
- Einlage aus Nylon
- Stulpe
- Meergrüne Grundstruktur mit anthrazitgrauer Tauchfarbe
Tekniske data
Tekniske data
| Material der Rückseite | Nitril |
| Stulpenmaterial | Nitril |
| Anwendungen | Industrial |
| Coating Material | Nitril |
| Farbe | Green |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Palm Thickness (English) | 0.037 in. |
| Palm Thickness (Metric) | 0.95 mm |
| Produkttyp | Immersionshandschuhe |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion