Learn More
Ansell AlphaTec™ Immersionshandschuhe der Serie 58-535B aus Nitril, meergrün und anthrazitgrau getunkt
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
6 Paare
Beschreibung
Bietet Fingerfertigkeit mit Beständigkeit gegen Schnitte, Löcher und Abrieb sowie Petrochemikalien, Öle, Fette, Pestizide und andere landwirtschaftliche Chemikalien.
- Chemisch beständig
- Vollständig beschichtete Nitrilhandschuhe
- Stärke: 11 mm
- Geprägte Grifffläche für hervorragenden Halt bei nassen und öligen Teilen
- Rot mit schwarzer Beschichtung
- Komfortables Design gegen Ermüdung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA 21 CFR 177-2600 |
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Grün, Schwarz |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
| Größe | 9 |
| Dicke (angloamerikanisch) | 13 mil |
| Dicke (metrisch) | 0,33 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chemische Anlagen und Transport, chemische Verarbeitung, Ölraffinerie und Petrochemie, Reinigung und Entfettung, Kontakt mit Chemikalien, Lösungsmitteln, gefährlichen Flüssigkeiten, PVC-Zementen oder stehendem Wasser, Hausmeisterdienste und Instandhaltungsarbeiten |
| Mehr anzeigen |