Learn More
Ansell AlphaTec™ Immersionshandschuhe der Serie 58-535B aus Nitril, meergrün und anthrazitgrau getunkt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8005018 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
6 Paare
Artikelnummer. 11766703
Marke: Ansell 58535B110
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht dem Anwender die Handhabung von nassen oder öligen Objekten mit weniger Griffkraft und mehr Kontrolle. Die patentierte Ansell Grip Technology™ sorgt dafür, dass das Beschichtungspolymer während der Herstellung nicht in das Futter eindringt, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines Durchdringens von Chemikalien auf die Haut deutlich verringert wird.
Bietet Fingerfertigkeit mit Beständigkeit gegen Schnitte, Löcher und Abrieb sowie Petrochemikalien, Öle, Fette, Pestizide und andere landwirtschaftliche Chemikalien.
  • Chemisch beständig
  • Vollständig beschichtete Nitrilhandschuhe
  • Stärke: 11 mm
  • Geprägte Grifffläche für hervorragenden Halt bei nassen und öligen Teilen
  • Rot mit schwarzer Beschichtung
  • Komfortables Design gegen Ermüdung
Die patentierte Ansell Grip Technologie™ sorgt dafür, dass die Polymerbeschichtung während der Herstellung nicht ins Futter eindringt. Die Beschichtung ist daher konsistent und solide und reduziert die Wahrscheinlichkeit eines chemischen Lecks auf der Haut erheblich. Erhältlich in zwei Längen: 305 mm und 355 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA 21 CFR 177-2600
Anwendungen Industrial
Farbe Grün, Grau
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 0.045 in.
Palm Thickness (Metric) 1.15 mm
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Größe 11
Dicke (angloamerikanisch) 0.045 in.
Dicke (metrisch) 1.15 mm
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidungsmaterial Acryl
Menge 6 Paar
Serie Gehäuse 58-535B