Description
- Die Nitrilbarriere bietet einen verbesserten chemischen Schutz vor vielen häufig verwendeten Chemikalien
- Die Intercept™ Cut Resistance Technology bietet einen Schnittschutz der Klasse ISO C
- Mit ANSELL GRIP™ Technologie für den Umgang mit nassen oder öligen Teilen für verbesserte Fingerfertigkeit, Griffigkeit und Komfort
Specifications
Specifications
| Material der Rückseite | Nitril |
| Zertifizierung/Konformität | EN388:2016; EN ISO 374-5:2016:]; EN ISO 374-1:2016; EC 1935/2004; EC 2023/2006; Deutsche Empf. Lebensmittelkomm; EN 1149 |
| Klassifikation | Kategorie III |
| Beschichteter Bereich | Schicht 1 ist vollständig beschichtet, bei Schicht 2 ist die Handfläche beschichtet. |
| Stulpenmaterial | Nitril |
| Beschreibung | Fortschrittlicher Chemikalienschutz und ein hohes Maß an Schnittschutz. |
| Anwendungen | Industrie |
| Coating Material | Nitril |
| Farbe | Grün |
| Cut Resistance Rating | Stufe C |
| Show More |
Die Angaben zur chemischen Beständigkeit wurden unter Laborbedingungen anhand von Proben, die nur aus der Handfläche entnommen wurden, beurteilt und beziehen sich nur auf die getestete Chemikalie. Bei Verwendung in einem Gemisch kann dies anders sein. Bei Handschuhen mit einer Länge von 400 mm oder mehr basieren die Daten zur Chemikalienbeständigkeit auf Proben, die 80 mm vom Ende der Stulpe entfernt entnommen wurden. Die Daten zur Chemikalienbeständigkeit spiegeln möglicherweise nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz und die Unterscheidung zwischen Gemischen und Reinsubstanzen wider. Es wird empfohlen, die Eignung der Handschuhe für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen, da die Bedingungen am Arbeitsplatz je nach Temperatur, Abrieb und Verschleiß von der Typprüfung abweichen können. Bei der Verwendung können Schutzhandschuhe aufgrund von Änderungen der physikalischen Eigenschaften eine geringere Beständigkeit gegen eine gefährliche Chemikalie bieten. Bewegungen, Hängenbleiben, Reiben und Verschleiß durch den chemischen Kontakt usw. können die tatsächliche Nutzungsdauer erheblich verkürzen. Bei korrosiven Chemikalien kann die Degradation der wichtigste Faktor sein, der bei der Auswahl chemikalienbeständiger Handschuhe zu berücksichtigen ist.1. Überprüfen Sie die Handschuhe vor der Verwendung auf Defekte oder Fehler wie Löcher, Nadelstiche und Risse. Wenn die Handschuhe während des Gebrauchs zerreißen oder durchstochen werden, entsorgen Sie sie sofort. Im Zweifelsfall die Handschuhe nicht benutzen, sondern ein neues Paar besorgen.2. Handschuhe nicht umdrehen3. Es ist unbedingt erforderlich, dass keine Chemikalien mit der Haut in Berührung kommen, selbst wenn sie als harmlos gelten.4. Vermeiden Sie das Tragen von Handschuhen, die innen verschmutzt sind – sie können die Haut reizen und zu Dermatitis oder Schlimmerem führen.5. Kontaminierte Handschuhe sollten vor dem Ausziehen gereinigt oder gewaschen werden.6. 7. Stellen Sie sicher, dass die Chemikalien nicht durch die Manschette eindringen können. Handschuhe mit einer Reißfestigkeit von 1 oder höher (gemäß EN 388) sollten nicht zum Schutz vor gezahnten Klingen oder bei der Gefahr des Verhedderns mit sich bewegenden Maschinenteilen verwendet werden.8. Die Handschuhe dürfen nicht mit offener Flamme in Berührung kommen.9. Handschuhe dürfen nicht zum Schutz vor ionisierender Strahlung oder zur Verwendung in Sicherheitsgehäusen verwendet werden.10. Nicht alle Handschuhe, die für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet sind, dürfen für alle Lebensmittel verwendet werden. Einige Handschuhe können eine übermäßige Migration zu bestimmten Lebensmittelarten aufweisen. Um zu erfahren, welche Einschränkungen gelten und für welche Lebensmittel die Handschuhe geeignet sind, lassen Sie sich bitte beraten von Ansell oder konsultieren Sie die Ansell Lebensmittelkonformitätserklärung. 11. Wenn Handschuhe in explosionsgefährdeten Bereichen verwendet werden, stellen Sie bitte sicher, dass sie den Anforderungen der Norm EN 16350 entsprechen. Personen, die diese Handschuhe tragen, sollten ordnungsgemäß geerdet sein, z. B. durch das Tragen geeigneten Schuhwerks.& Kleidung. Warnung: Die Handschuhe dürfen nicht ausgepackt, geöffnet, angepasst oder entfernt werden, während sie sich in entzündlichen oder explosiven Atmosphären befinden. Die elektrostatischen Eigenschaften der Handschuhe können durch Alterung, Verschleiß, Kontamination und Beschädigung beeinträchtigt werden und reichen für sauerstoffangereicherte entzündliche Atmosphären, in denen zusätzliche Bewertungen erforderlich sind, möglicherweise nicht aus