Learn More
Ansell™ ALPHATEC 79-700 Nitril-Chemikalienhandschuhe
Artikelnummer. 17892588 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17892588 8 12 Paare
17862588 7 12 Paare
17852588 9 12 Paare
17872588 10 12 Paare
17842588 11 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17892588 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. 79700080BP
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
ALPHATEC 79-700 Leichte, komfortable Chemikalienschutzhandschuhe mit fortschrittlichen Absorptionseigenschaften im Inneren und gewährleistetem Chemikalienschutz gemäß EN374 Typ B
  • Verbesserte Absorption:  ™ AlphaTec 79-700 PSA-Handschuhe’ ™ Die AQUADR Feuchtigkeitsmanagement-Technologie ermöglicht es ihnen, bis zu 10-mal mehr Feuchtigkeit aufzunehmen als Handschuhe mit einfacher Baumwollbeflockung, für länger trockene Hände.
  • Spezialschutz:  Ihre robuste Nitrilzusammensetzung bietet leichten Schutz vor Chemikalien, Säuren, Fetten und Flüssigkeiten und entspricht der Chemikalienbeständigkeit nach EN 374 Typ B.
  • Gesteigerte Geschicklichkeit:  Diese™ AlphaTec-Handschuhe sind zudem leicht und bieten dadurch mehr Fingerfertigkeit und Flexibilität.
  • Einhaltung der Lebensmittelverarbeitungsvorschriften:  Sie besitzen europäische Zertifizierungen für den Umgang mit Lebensmitteln und eignen sich daher ideal für Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung.
  • Erhöhter Komfort:  Dank ihrer Absorptionsfähigkeit und ihres leichten Designs bieten diese Industriehandschuhe zudem einen rundum hohen Tragekomfort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-Nummer|EN 374:2003|EN ISO 374-1:2016|EN 388:2003|EN 388:2016|EN 388:2016 +A1:2018|EN 420:2003 + A1:2009|EN 421:2010|EN ISO 374-1:2016|DE ISO 374-5:2016|EN ISO 374-5:2016|EN 421:2010|Lebensmittelart: Gummi|Kategorie III|REACH-konform
Anwendungen Industrie
Farbe Blau
Finger Thickness (English) 0,22 in.
Finger Thickness (Metric) 8.7 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 0,22 in.
Palm Thickness (Metric) 8.7 mm
Produkttyp Chemikalienbeständige Handschuhe
Größe 8
Dicke (angloamerikanisch) 0,22 in.
Dicke (metrisch) 8.7 mm
Norm EN 388 1001A
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKT
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Art der Handschuhstulpe Gerade
Länge (angloamerikanisch) 12.2 Zoll
Länge (metrisch) 310 mm