Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 85-300\85-302\85-304 Isolator-Handschuhe
Artikelnummer. 15546224 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
9.5
11
Anschlussgröße (metrisch):
203 mm
250 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 15546224
Marke: Ansell™ 85304110
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Auf hohe Beständigkeit gegen konzentrierte Säuren und Basen ausgelegt. Ansell™ AlphaTec™ Isolator-Handschuhe eignen sich optimal, wenn erhöhter Komfort und Schutz in kritischen Bereichen erforderlich sind.
Isolatorhandschuhe aus mittelschwerem chlorsulfoniertem Polyethylen (CSPE) mit synthetischem Kautschuk (CSM) für mehr Komfort und Schutz in kritischen Umgebungen.
  • Kategorie III, EN374AKL, EN374, EN388\4101
  • Ideale Anwendungen: Pharmazie
  • Weiches, flexibles Material für einfache Handhabung
  • Beständig gegenüber Alterung durch Einwirkung von Sauerstoff, UV-Strahlen und Ozon
  • Widersteht Temperaturen bis 120 °C
  • Weiße Färbung zur einfachen Erkennung von Verunreinigungen
  • Verfügbare Anschlussgrößen passen zu den meisten Handschuhboxen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material CSM (Chlorsulfoniertes Polyethylen)
Produkttyp Isolator, RABS Gloves
Größe 11
Temperature (Metric) Max 120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.016 in.
Dicke (metrisch) 0,4 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazie
Grip Design Smooth
Verpackungsart Case
Anschlussgröße (metrisch) 300 mm
Beständig gegen Konzentrierte Säuren und Basen
Serie 85-304
Länge (metrisch) 800 mm