Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 85-300\85-302\85-304 Isolator-Handschuhe
Artikelnummer. 31980761 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
9.5
11
Anschlussgröße (metrisch):
203 mm
250 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Paar
10 Paare
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Anschlussgröße (metrisch) Packungsgröße
31980761 11 203 mm 10 Paare
15566214 11 203 mm 1 Paar
31980746 9.5 203 mm 10 Paare
15576214 9.5 203 mm 1 Paar
31980741 11 250 mm 10 Paare
15506224 11 250 mm 1 Paar
31980758 9.5 250 mm 10 Paare
15516224 9.5 250 mm 1 Paar
15546224 11 300 mm 1 Paar
31980757 11 300 mm 10 Paare
31980721 9.5 300 mm 10 Paare
15556224 9.5 300 mm 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 31980761 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. 85300110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7462.75 €
    5712.54 € / 10 Paare
    Sparen 1750.21 €
    23% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Auf hohe Beständigkeit gegen konzentrierte Säuren und Basen ausgelegt. Ansell™ AlphaTec™ Isolator-Handschuhe eignen sich optimal, wenn erhöhter Komfort und Schutz in kritischen Bereichen erforderlich sind.
Isolatorhandschuhe aus mittelschwerem chlorsulfoniertem Polyethylen (CSPE) mit synthetischem Kautschuk (CSM) für mehr Komfort und Schutz in kritischen Umgebungen.
  • Kategorie III, EN374AKL, EN374, EN388\4101
  • Ideale Anwendungen: Pharmazie
  • Weiches, flexibles Material für einfache Handhabung
  • Beständig gegenüber Alterung durch Einwirkung von Sauerstoff, UV-Strahlen und Ozon
  • Widersteht Temperaturen bis 120 °C
  • Weiße Färbung zur einfachen Erkennung von Verunreinigungen
  • Verfügbare Anschlussgrößen passen zu den meisten Handschuhboxen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material CSM (Chlorsulfoniertes Polyethylen)
Produkttyp Isolatorhandschuhe
Größe 11
Temperature (Metric) Max 120 °C
Dicke (metrisch) 0,4 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazie
Anschlussgröße (metrisch) 203 mm
Beständig gegen Konzentrierte Säuren und Basen
Serie 85-300
Länge (metrisch) 800 mm