Beschreibung
Isolatorhandschuhe aus mittelschwerem chlorsulfoniertem Polyethylen (CSPE) mit synthetischem Kautschuk (CSM) für mehr Komfort und Schutz in kritischen Umgebungen.
- Kategorie III, EN374AKL, EN374, EN388\4101
- Ideale Anwendungen: Pharmazie
- Weiches, flexibles Material für einfache Handhabung
- Beständig gegenüber Alterung durch Einwirkung von Sauerstoff, UV-Strahlen und Ozon
- Widersteht Temperaturen bis 120 °C
- Weiße Färbung zur einfachen Erkennung von Verunreinigungen
- Verfügbare Anschlussgrößen passen zu den meisten Handschuhboxen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | CSM (Chlorsulfoniertes Polyethylen) |
| Produkttyp | Isolator Gloves |
| Größe | 11 |
| Temperature (Metric) Max | 120 °C |
| Dicke (metrisch) | 0,4 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazie |
| Anschlussgröße (metrisch) | 203 mm |
| Mehr anzeigen |