Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 85-500\85-502\85-504 Isolator-Handschuhe
Artikelnummer. 31980724 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
9.5
11
Anschlussgröße (metrisch):
203 mm
250 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Paar
10 Paare
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Anschlussgröße (metrisch) unitSize
31980724 11 203 mm 10 Paare
15586224 11 203 mm 1 Paar
31980713 9.5 203 mm 10 Paare
15596224 9.5 203 mm 1 Paar
31980748 11 250 mm 10 Paare
15526234 11 250 mm 1 Paar
31980719 9.5 250 mm 10 Paare
15536234 9.5 250 mm 1 Paar
31980725 11 300 mm 10 Paare
15566234 11 300 mm 1 Paar
15576234 9.5 300 mm 1 Paar
31980756 9.5 300 mm 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 31980724 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. 85500110
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochwertige Werkstoffe gemäß FDA CFR21. Ansell™ AlphaTec™ Isolator-Handschuhe sind für erhöhten Komfort und Schutz in kritischen Bereichen konzipiert.
Isolatorhandschuhe aus mittelschwerem aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), hergestellt aus hochwertigem, von der FDA zugelassenem Material, welches die Anzahl der notwendigen Handschuhwechsel reduziert
  • Kategorie III, EN374AKL, EN374, EN388\4111
  • Ideale Anwendungen: Elektronik, Pharmazie
  • Konzipiert für wiederholte Autoklavensterilisation (bis zu 50 Mal), wodurch weniger Austausch der Handschuhe erforderlich ist
  • Komfortabel und gewandt mit großer Tastempfindlichkeit
  • Resistent gegen Wasserstoffperoxidlösungen und gebräuchliche Desinfektionschemikalien
  • Beständig gegenüber Alterung durch Einwirkung von Sauerstoff, UV-Strahlen und Ozon
  • Widersteht Temperaturen bis 130 °C für wiederholte Sterilisation
  • Halogenfrei: zur Verbrennung geeignet
  • Verfügbare Anschlussgrößen passen zu den meisten Handschuhboxen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material EPDM
Produkttyp Isolator, RABS-Handschuhe
Größe 11
Temperature (Metric) Max 130 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,016 in.
Dicke (metrisch) 0,4 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazie, Elektronik
Grip Design Glatt
Verpackungsart Karton
Anschlussgröße (metrisch) 203 mm
Beständig gegen Wasserstoffperoxidlösungen und handelsübliche Desinfektionschemikalien
Serie 85-500
Länge (metrisch) 800 mm