Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 85-501\85-503\85-505 Isolator-Handschuhe
Artikelnummer. 31980730 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
9.5
11
Anschlussgröße (metrisch):
203 mm
250 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Paar
10 Paare
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Anschlussgröße (metrisch) Packungsgröße
31980730 9.5 203 mm 10 Paare
15506234 11 203 mm 1 Paar
31980715 11 203 mm 10 Paare
15516234 9.5 203 mm 1 Paar
31980714 11 250 mm 10 Paare
15546234 11 250 mm 1 Paar
31980718 9.5 250 mm 10 Paare
15556234 9.5 250 mm 1 Paar
31980728 11 300 mm 10 Paare
15586234 11 300 mm 1 Paar
31980716 9.5 300 mm 10 Paare
15596234 9.5 300 mm 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 31980730 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. 85501095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13619.00 €
    10424.98 € / 10 Paare
    Sparen 3194.02 €
    23% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochwertige Werkstoffe gemäß FDA CFR21. Ansell™ AlphaTec™ Isolator-Handschuhe eignen sich optimal, wenn erhöhter Komfort und Schutz in kritischen Bereichen erforderlich sind.
Schwere Gummihandschuhe aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) für Handschuhkästen, hergestellt aus hochwertigem, von der FDA zugelassenem Material, welches die Anzahl der notwendigen Handschuhwechsel reduziert
  • Kategorie III, EN374AKL, EN374, EN388\4111
  • Ideale Anwendungen: Elektronik, Pharmazie
  • Konzipiert für wiederholte Autoklavensterilisation (bis zu 50 Mal), wodurch weniger Austausch der Handschuhe erforderlich ist
  • Komfortabel und gewandt mit großer Tastempfindlichkeit
  • Resistent gegen Wasserstoffperoxidlösungen und gebräuchliche Desinfektionschemikalien
  • Beständig gegenüber Alterung durch Einwirkung von Sauerstoff, UV-Strahlen und Ozon
  • Widersteht Temperaturen bis 130 °C für wiederholte Sterilisation
  • Halogenfrei: zur Verbrennung geeignet
  • Verfügbare Anschlussgrößen passen zu den meisten Handschuhkästen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material EPDM
Produkttyp Isolator, RABS-Handschuhe
Größe 9.5
Temperature (Metric) Max 130 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,024 in.
Dicke (metrisch) 0,6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazie, Elektronik
Grip Design Glatt
Verpackungsart Karton
Anschlussgröße (metrisch) 203 mm
Beständig gegen Wasserstoffperoxidlösungen und handelsübliche Desinfektionschemikalien
Serie 85-501
Länge (metrisch) 800 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Política de privacidad.